Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål rundbundet vejeske
Artikelnummer. p-8013176 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11533452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med vejning og håndtering af prøver og andre laboratoriematerialer med rundbundede scoops. Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer, Fisherbrand™ Rustfrit stål rundbundsvægte er et ideelt tilbehør at have, hvis du ejer en vægt.
  • Velegnet til lægemiddel- og miljøprøvetagning
  • Ideel til vejning og håndtering af prøver
  • Fantastisk til at veje rodede ingredienser, små genstande og portioner
  • Fantastisk tilbehør at have, hvis du ejer en vægt
  • Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer
Tekniske data
Form Cylindrisk
Produkttype Kemi Scoop
Bredde (metrisk) 30 mm
Dimensioner (L x B) 105 x 30 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 105 mm