Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål rundbundet vejeske
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Velegnet til lægemiddel- og miljøprøvetagning
- Ideel til vejning og håndtering af prøver
- Fantastisk til at veje rodede ingredienser, små genstande og portioner
- Fantastisk tilbehør at have, hvis du ejer en vægt
- Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Cylindrisk |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |
| Dimensioner (L x B) | 70 x 30 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 70 mm |