Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt af rustfrit stål, klasse M1
Artikelnummer. 15545119 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 til 100 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15545119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation M1
Vægt (metrisk) 1 til 100 g
Masse 1 g til 100 g
Form Cylindrisk