Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2
Artikelnummer. 15525129 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15525129 1 g til 1 kg 1 enhed
15525119 1 til 100 g 1 enhed
15505139 1 g til 5 kg 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6075.00 DKK
    4850.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1225.00 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F2
Vægt (metrisk) 1 g til 1 kg
Masse 1 g til 1 kg
Form Cylindrisk