Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat
Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Tekniske data
Tekniske data
Klassifikation | F2 |
Vægt (metrisk) | 1 til 100 g |
Masse | 1 g til 100 g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion