Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat Artikelnummer.: 15515139
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat
Artikelnummer. 15515139 Shop alle Fisherbrand produkter
1 g til 5 kg, 1 enhed
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15515139
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F2
Vægt (metrisk) 1 g til 5 kg
Masse 1 g til 5 kg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat >