Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt af rustfrit stål, klasse F1
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | F1 |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 5 kg |
| Masse | 1 g til 5 kg |
| Form | Cylindrisk |