Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt af rustfrit stål, klasse F1
Artikelnummer. 15505129 Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
Unit Size:
1 enhed
Product Code. 15505129
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål i klasse F1 er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af vægte i klasse F2 og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Specifications
Klassifikation F1
Vægt (metrisk) 1 g til 1 kg
Masse 1 g til 1 kg
Form Cylindrisk