Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse E2
Artikelnummer. p-7083561 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
200 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15565119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation E2
Vægt (metrisk) 200 g
Masse 200 g
Form Cylindrisk