Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse E2
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | E2 |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 1 kg |
| Masse | 1 g til 1 kg |
| Form | Cylindrisk |