Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse E2
Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
200 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | E2 |
| Vægt (metrisk) | 1 til 100 g |
| Masse | 1 g til 100 g |
| Form | Cylindrisk |