Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse E2 med certifikat
Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
200 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | E2 |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 5 kg |
| Masse | 1 g til 5 kg |