Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse E2 med certifikat
Artikelnummer. 15575119 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
200 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15575119 200 g 1 enhed
15575129 1 g til 5 kg 1 enhed
15595119 1 g til 1 kg 1 enhed
15525109 1 til 100 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15575119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation E2
Vægt (metrisk) 200 g
Masse 200 g