Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion
- Til brug med batchmøller
- Til skæring, slibning eller pulverisering af bløde, fibrøse materialer med en Mohs hårdhed på op til 6
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 0.007 kg |