missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Custom 455, S45500, 100g, ARMI∣MBH
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Beskrivelse
Stainless Steel, Custom 455, S45500, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium/Boron/Oxygen/Arsenic/Carbon/Nitrogen/Tin/Phosphorus/Tungsten/Molybdenum/Cobalt/Manganese/Silicon/Vanadium/Aluminium/Niobium/Titanium/Copper/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Zirconium 0.001 %/Boron 0.0011 %/Oxygen 0.0014 %/Arsenic 0.003 %/Carbon 0.003 %/Nitrogen 0.003 %/Tin 0.003 %/Phosphorus 0.007 %/Tungsten 0.008 %/Molybdenum 0.009 %/Cobalt 0.017 %/Manganese 0.024 %/Silicon 0.03 %/Vanadium 0.07 %/Aluminium 0.072 %/Niobium 0.248 %/Titanium 1.16 %/Copper 2.08 %/Nickel 8.23 %/Chromium 11.34 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur