Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål, vandret cryo stativ
Artikelnummer. 12603155
Skift visning
Holder:
50 mm H kasser
Artikelnummer. Holder
12603155 50 mm H kasser
1 options
Artikelnummer. 12603155 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 5400003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1048.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 501.87 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
De vandrette opbevaringsstativer til opbevaring af kryobokse i fryseskabe og kister.
  • Opbevar kryobokse sikkert
  • Let at rengøre
  • Robust konstruktion
  • Håndtag hjælper med bekvem transport
Tekniske data
Højde (metrisk) 274 mm
Bredde (metrisk) 564 mm
Til brug med (udstyr) 50 mm kryobokse
Holder 50 mm H kasser
Mængde 1 hver
Array 4 x 5
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Kryogenisk opbevaringsrack