Få mere at vide
Bochem™ Digel i rustfrit stål
Artikelnummer. 10516552
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10516552 70 ml
1 options
Artikelnummer. 10516552 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8883
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 50mm
Højde (metrisk) 45mm
Produkttype Digel