Få mere at vide
Heidolph™ BR 10 krydsvingehjul
Artikelnummer. 10304681 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10304681 400 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10304681 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5091000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    470.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.10 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ideel til opløsninger, emulsioner og suspensioner i beholdere
På grund af sine vingedimensioner er krydsvingehjulet BR 10 ideel til opløsninger, emulsioner og suspensioner i beholdere med følgende egenskaber:
  • Ideel kardiameter: 100 mm
  • Ideel frihøjde: 5 mm
  • Ideelt påfyldningsniveau: 100 mm
  • Ideel volumen: 800 ml
Tværbladshjulet BR 10 har en total længde på 400 mm og er lavet af rustfrit stål. Dens røreaksel har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Dimensioner (L x B) 50 x 12 mm
Højde (metrisk) klinge 12 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Hastighed 2000 rpm
Type Impeller med krydset blade
Vægt (metrisk) 0.14 kg
Materiale Rustfrit stål