Få mere at vide
Cole-Parmer™ Beholder med rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 105mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6000 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Højde (metrisk) | 220mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 182°C |
| Type | Container |
| Sterilitet | Sterile |