Få mere at vide
Cole-Parmer™ Beholder med rustfrit stål
Artikelnummer. 11742315 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11742315
Brand: Cole-Parmer™ 0725600
Brug disse alsidige beholdere til en række applikationer. Beholdere med rustfrit stål er ideelle til generel opbevaring. Hold snavs og andre forurenende stoffer ude med det medfølgende låg.
  • Made of medium gauge 304 Stainless Steel
  • Non-corrosive
  • Easy to clean
  • Lid included
  • Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 105mm
Kapacitet (metrisk) 6000 mL
Materiale Stainless Steel
Højde (metrisk) 220mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 182°C
Type Container
Sterilitet Sterile