Få mere at vide
Cole-Parmer™ Beholder med rustfrit stål
Artikelnummer. 11727984 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11727984
Brand: Cole-Parmer™ 0725200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse alsidige beholdere til en række applikationer. Beholdere med rustfrit stål er ideelle til generel opbevaring. Hold snavs og andre forurenende stoffer ude med det medfølgende låg.
  • Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
  • Ikke-ætsende
  • Let at rengøre
  • Låg medfølger
  • Tåler temperaturer til 650 °F (182 °C)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 124mm
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 159mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 182 °C
Type Beholder