Få mere at vide
Cole-Parmer™ Beholder med rustfrit stål
Artikelnummer. 11707984 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11707984 300 mL Hver
11727984 1500 mL Hver
11748104 4000 mL Hver
11742315 6000 mL Hver
11752315 7400 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11707984 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0725000
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Brug disse alsidige beholdere til en række applikationer. Beholdere med rustfrit stål er ideelle til generel opbevaring. Hold snavs og andre forurenende stoffer ude med det medfølgende låg.
  • Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
  • Ikke-ætsende
  • Let at rengøre
  • Låg medfølger
  • Tåler temperaturer til 650 °F (182 °C)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 105mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 57mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 182 °C
Type Beholder