Få mere at vide
Bochem™ Korkboresæt med ejektor
Inkluderer:
Størrelser 12,5, 13,75, 15,0
Størrelser 16,25, 17,5, 18,75
Størrelser 20,0, 21,25, 22,5
Størrelser 23,75, 25,0, 26,25
Størrelser 5,0, 6,25, 7,5
Størrelser 8,75, 10,0, 11,25
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Korkboresæt |
| Produkttype | Korkboresæt |
| Materiale | Rør: Messing, forniklet; Kork borer: Messing forkromet; Ejektor: Rustfrit stål m/ plastikknop |
| Inkluderer | Størrelser 23,75, 25,0, 26,25 |
| Mængde | 18 Pakke |