Få mere at vide
Bochem™ Korkboresæt med ejektor
Specifications
Specifications
| Produkttype | Korkboresæt |
| Materiale | Rør: Messing, forniklet; Kork borer: Messing forkromet; Ejektor: Rustfrit stål m/ plastikknop |
| Inkluderer | Størrelser 5,0, 6,25, 7,5 |
| Mængde | 3 Pakke |