Få mere at vide
Buerkle™ Kerneprøveudtager i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7221298 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
110 ml
230 ml
Artikelnummer. 17290574
Brand: Buerkle™ 53100001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til at tage prøver af bulkmaterialer, som let kan sætte sig fast eller bundfældes under prøvetagning på grund af deres partikelform.
  • Sammenlignet med standard-all-lags prøveudtagere til bulkmaterialer, har den todelte kerneprøvetager ingen spaltedimensioner, hvori mediet kan sætte sig fast, mens det fjernes
  • Dette gør det muligt at tage en ordentlig prøve af pulvere og granulater gennem flere lag, for eksempel glaskugler eller metalpulvere
  • Rustfrit stål AISI 316L
  • Leveringsomfang: Kerneprøveudtager (bestående af borestang og borerør), fikseringsklemme
  • Indsæt borestangen i prøvetagningsmediet
  • Skub borerøret over borestangen
  • Træk kerneprøvetageren ud af borestangen og fjern prøven
  • Fastgør om nødvendigt borerøret med fastgørelsesklemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sampler i alle lag
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Certificeringer/compliance Velegnet til brug med fødevarer
Til brug med (applikation) Til bulkmaterialer, der sætter sig fast eller sætter sig let
Diameter (metrisk) ydre top 15 mm
Længde (metrisk) 200 mm