Få mere at vide
Buerkle™ Kerneprøveudtager i rustfrit stål
Artikelnummer. 17290574 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
110 ml
230 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17290574 15 ml
17200584 110 ml
17210584 230 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17290574 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53100001
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kan bruges til at tage prøver af bulkmaterialer, som let kan sætte sig fast eller bundfældes under prøvetagning på grund af deres partikelform.
  • Sammenlignet med standard-all-lags prøveudtagere til bulkmaterialer, har den todelte kerneprøvetager ingen spaltedimensioner, hvori mediet kan sætte sig fast, mens det fjernes
  • Dette gør det muligt at tage en ordentlig prøve af pulvere og granulater gennem flere lag, for eksempel glaskugler eller metalpulvere
  • Rustfrit stål AISI 316L
  • Leveringsomfang: Kerneprøveudtager (bestående af borestang og borerør), fikseringsklemme
  • Indsæt borestangen i prøvetagningsmediet
  • Skub borerøret over borestangen
  • Træk kerneprøvetageren ud af borestangen og fjern prøven
  • Fastgør om nødvendigt borerøret med fastgørelsesklemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sampler i alle lag
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Certificeringer/compliance Velegnet til brug med fødevarer
Til brug med (applikation) Til bulkmaterialer, der sætter sig fast eller sætter sig let
Diameter (metrisk) ydre top 15 mm
Længde (metrisk) 200 mm