Få mere at vide
Amsta Rostfritt Beholdere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11761786
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Inkluderer:
3 klemmer, uden låg
Med låg
Uden låg
Artikelnummer. 11761786
Brand: Amsta Rostfritt 5060321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med rundt håndtag i højpoleret finish.
Tekniske data
Produkttype Beholder med låg
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 130 x 170 mm
Inkluderer Med låg
Volumen (metrisk) 2 l