Få mere at vide
Amsta Rostfritt Beholdere i rustfrit stål
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Inkluderer:
3 klemmer, uden låg
Med låg
Uden låg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med låg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 130 x 170 mm |
| Inkluderer | Med låg |
| Volumen (metrisk) | 2 l |