Få mere at vide
Amsta Rostfritt Beholdere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11712074
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Inkluderer:
3 klemmer, uden låg
Med låg
Uden låg
Artikelnummer. 11712074
Brand: Amsta Rostfritt 51608501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med rundt håndtag i højpoleret finish.
Tekniske data
Produkttype Beholder med låg
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 350 x 550 mm
Inkluderer Uden låg
Volumen (metrisk) 50 l