Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålbeholdere med låg og 3 klemmer
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
20 l
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med låg og 3 klemmer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 290 mm |
| Volumen (metrisk) | 8 l |