Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålbeholdere med låg og 3 klemmer
Artikelnummer. 11711934
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
20 l
Artikelnummer. 11711934
Brand: Amsta Rostfritt 5060321+5051310X3
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Beholder med låg og 3 klemmer
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 130 x 170 mm
Volumen (metrisk) 2 l