Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Artikelnummer. p-200104600
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Artikelnummer. 15750429
Brand: AMSTA Rostfritt 51603101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Tekniske data
Produkttype Kan
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Slutte Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderer Låg
Højde (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 220 mm