Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Artikelnummer. 15760429
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer
15760429 5 l Låg
15750429 10 l Låg
11762074 1 l Låg og 3 klemmer
11805650 3 l Låg
11752074 5 l Låg og 3 klemmer
11722074 20 l Låg og 3 klemmer
11723839 25 l Låg
11742074 30 l Låg og 3 klemmer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15760429 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 5160351
Forventet forsendelse: 18-01-2027
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Tekniske data
Produkttype Kan
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Slutte Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderer Låg
Højde (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 175 mm