Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rustfri stålbeholder med låg
Beskrivelse
- Kvalitet
- Usynlige svejsesømme
- Farmaceutisk kvalitet finish
- Bæredygtig produktion
- Fremstillet i Sverige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kan |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Slutte | Ra 0,2 til 0,3μ m |
| Inkluderer | Låg |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 220 mm |