Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rustfri stålbeholder med låg
Beskrivelse
- Kvalitet
- Usynlige svejsesømme
- Farmaceutisk finish
- Bæredygtig produktion
- Fremstillet i Sverige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kan |
| Kapacitet (metrisk) | 150 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Ra 0,2 til 0,3 μm |
| Inkluderer | Låg, tap og 6 klemmer |
| Højde (metrisk) | 667 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 550 mm |
| Vægt (metrisk) | 18.7 kg |