Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Artikelnummer. 11966423
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Låg og 4 klemmer
Låg og 6 klemmer
Låg og tryk
Låg, tap og 3 klemmer
Låg, tap og 4 klemmer
Låg, tap og 6 klemmer
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer
11966423 100 l Låg, tap og 4 klemmer
11741806 8 l Låg
11781766 100 l Låg
11781944 100 l Låg og 4 klemmer
11791766 150 l Låg
11791944 150 l Låg og 6 klemmer
11976423 150 l Låg, tap og 6 klemmer
11701964 150 l Låg og tryk
11731766 20 l Låg
11916423 20 l Låg og 3 klemmer
11701954 20 l Låg og tryk
11741766 25 l Låg
11741944 25 l Låg og 3 klemmer
11926423 25 l Låg, tap og 3 klemmer
11711954 25 l Låg og tryk
11751766 30 l Låg
11936423 30 l Låg, tap og 3 klemmer
11721954 30 l Låg og tryk
11761944 50 l Låg og 3 klemmer
11946423 50 l Låg, tap og 3 klemmer
11731954 50 l Låg og tryk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11966423 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 506081001+5051310X4+50806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8515.00 DKK
    8129.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 385.84 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Spezifikation
Produkttype Kan
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Slutte Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderer Låg, tap og 4 klemmer
Højde (metrisk) 670 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 450 mm
Vægt (metrisk) 14.1 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.