Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Beskrivelse
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kan |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Slutte | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Inkluderer | Låg |
| Højde (metrisk) | 181 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 155 mm |