Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Låg og 4 klemmer
Låg og 6 klemmer
Låg og tryk
Låg, tap og 3 klemmer
Låg, tap og 4 klemmer
Låg, hane og 6 klemmer
Beskrivelse
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Inkluderer | Låg og 4 klemmer |
| Højde (metrisk) | 670 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 450 mm |
| Vægt (metrisk) | 14.1 kg |