Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Artikelnummer. 11741944
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Låg og 4 klemmer
Låg og 6 klemmer
Låg og tryk
Låg, tap og 3 klemmer
Låg, tap og 4 klemmer
Låg, hane og 6 klemmer
Artikelnummer. 11741944
Brand: AMSTA Rostfritt 50608251+5051310X3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Tekniske data
Produkttype Kan
Kapacitet (metrisk) 25 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Slutte Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderer Låg og 3 klemmer
Højde (metrisk) 397 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 300 mm
Vægt (metrisk) 4.8 kg