Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11741806
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderer:
Låg
Låg og 3 klemmer
Låg og 4 klemmer
Låg og 6 klemmer
Låg og tryk
Låg, tap og 3 klemmer
Låg, tap og 4 klemmer
Låg, tap og 6 klemmer
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer
11741806 8 l Låg
11781766 100 l Låg
11781944 100 l Låg og 4 klemmer
11966423 100 l Låg, tap og 4 klemmer
11791766 150 l Låg
11791944 150 l Låg og 6 klemmer
11976423 150 l Låg, tap og 6 klemmer
11701964 150 l Låg og tryk
11731766 20 l Låg
11916423 20 l Låg og 3 klemmer
11701954 20 l Låg og tryk
11741766 25 l Låg
11741944 25 l Låg og 3 klemmer
11926423 25 l Låg, tap og 3 klemmer
11711954 25 l Låg og tryk
11751766 30 l Låg
11936423 30 l Låg, tap og 3 klemmer
11721954 30 l Låg og tryk
11761944 50 l Låg og 3 klemmer
11946423 50 l Låg, tap og 3 klemmer
11731954 50 l Låg og tryk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11741806 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 5060381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Tekniske data
Produkttype Kan
Kapacitet (metrisk) 8 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Slutte Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderer Låg
Højde (metrisk) 288 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Vægt (metrisk) 3.0 kg