Få mere at vide
Bochem™ Beholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 10761962
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Højde (metrisk):
375mm
600mm
670mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10761962 300mm 25 L 375mm
10342711 270mm 20 L 375mm
10020811 400mm 75 L 600mm
10172791 450mm 100 L 670mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10761962 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8341
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Bochem™ Rustfri stålbeholder er konstrueret af rustfrit stål og er udstyret med håndtag på siden.
  • Rustfrit stål
  • Inkluderer håndtag
  • Kompatibel låg sælges separat
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 300mm
Højde (metrisk) 375mm
Kapacitet (metrisk) 25 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)