Få mere at vide
Bochem™ Beholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 10342711
Diameter (metrisk) Indvendig:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Højde (metrisk):
375mm
600mm
670mm
Artikelnummer. 10342711
Brand: Bochem™ 8340
Bochem™ Rustfri stålbeholder er konstrueret af rustfrit stål og er udstyret med håndtag på siden.
  • Rustfrit stål
  • Inkluderer håndtag
  • Kompatibel låg sælges separat
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 270mm
Højde (metrisk) 375mm
Kapacitet (metrisk) 20 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)