Få mere at vide
Bochem™ Beholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 10172791
Diameter (metrisk) Indvendig:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Højde (metrisk):
375mm
600mm
670mm
Artikelnummer. 10172791
Brand: Bochem™ 8347
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Rustfri stålbeholder er konstrueret af rustfrit stål og er udstyret med håndtag på siden.
  • Rustfrit stål
  • Inkluderer håndtag
  • Kompatibel låg sælges separat
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 450mm
Højde (metrisk) 670mm
Kapacitet (metrisk) 100 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)