Få mere at vide
Gilson™ Konnektorer i rustfrit stål
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk):
0,6 mm
0,8 mm
1,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
- PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slanger —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0,8 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Emballagemængde | 5 Sæt |
| Inkluderer | Metal ærme |
| Produkttype | Stik |