Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål konisk rørtragt
Artikelnummer. 10788931
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
120 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk
10788931 120 mm
1 options
Artikelnummer. 10788931 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8842
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. BOCHEM™ Rustfrit stål konisk rørtragt hjælper med at holde dine arbejdsområder rene og undgå spild.
  • Med luftkanal
  • Håndtag
  • Rør konisk form
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 120 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 145 mm