Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål konisk QualiRod
Artikelnummer. p-7084538 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk) klinge:
110 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10690543
Brand: Buerkle™ 53110001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konisk håndboremaskine, konisk formet, med skarpe skærekanter og solidt håndtag. Ideel til udskæring af prøver til kvalitetskontrol fra bløde, pasta-lignende stoffer (ost, smør, ler, sæbe, voks osv.)
Et konisk formet håndbor, med skarpe skærekanter og et solidt håndtag. Ideel til udskæring af prøver til kvalitetskontrol fra bløde, pasta-lignende stoffer (ost, smør, ler, sæbe, voks osv.).
  • Rustfrit stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • I henhold til EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Steriliserbar konisk QualiRod
Inkluderer Sterilisable Conical QualiRod
Til brug med (applikation) Håndboring af konisk formede prøver til kvalitetskontrolkontrol fra solft pasta-lignende stoffer såsom ost, smør, ler, soat, voks osv.
Længde (metrisk) klinge 110 mm