Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål konisk QualiRod
Artikelnummer. 13597350 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk) klinge:
110 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) klinge Pakningsstørrelse
13597350 150 mm Hver
10690543 110 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13597350 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53110002
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Konisk håndboremaskine, konisk formet, med skarpe skærekanter og solidt håndtag. Ideel til udskæring af prøver til kvalitetskontrol fra bløde, pasta-lignende stoffer (ost, smør, ler, sæbe, voks osv.)
Et konisk formet håndbor, med skarpe skærekanter og et solidt håndtag. Ideel til udskæring af prøver til kvalitetskontrol fra bløde, pasta-lignende stoffer (ost, smør, ler, sæbe, voks osv.).
  • Rustfrit stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • I henhold til EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) klinge 150 mm