Beskrivelse
Et konisk formet håndbor, med skarpe skærekanter og et solidt håndtag. Ideel til udskæring af prøver til kvalitetskontrol fra bløde, pasta-lignende stoffer (ost, smør, ler, sæbe, voks osv.).
- Rustfrit stål V2A (1.4301)
- Steriliserbar
- I henhold til EN/ISO 707
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Steriliserbar konisk QualiRod |
| Inkluderer | Steriliserbar konisk QualiRod |
| Til brug med (applikation) | Håndboring af konisk formede prøver til kvalitetskontrolkontrol fra solft pasta-lignende stoffer såsom ost, smør, ler, soat, voks osv. |
| Længde (metrisk) klinge | 110 mm |