Få mere at vide
Sampling Systems™ Koniske kander i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7138922 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829591
Brand: Sampling Systems™ A154500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en robust base og hygiejnisk, sprækkefrit interiør. Sampling Systems™ Koniske kander i rustfrit stål er konstrueret af rustfrit stål for holdbarhed.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit design
  • Poleret finish
  • Uddannet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 115mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 115mm
Type Kande i rustfrit stål
Uddannet Ja