Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ledningsevneprober i rustfrit stål
Artikelnummer. 12669225 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
LTW
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
12669225 Mini-DIN Hver
10491625 LTW Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12669225 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344026
Tekniske data
Celle konstant 0,105 cm -1
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (applikation) Til målinger af ultrarent vand
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Type Konduktivitetssonde
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Rustfrit stål
Måleområder 0,001 til 500μ S/cm
Model- Inlab741