Få mere at vide
Bochem™ Konciel målekande i rustfrit stål
Artikelnummer. 10471113
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10471113 1500 ml
10323871 1000 ml
10408692 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10471113 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8662
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Konisk
Type Målekande
Højde (metrisk) 160 mm
Diameter (metrisk) 150 mm