Få mere at vide
Nickel Electro™ Koncentrisk ringet låg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11746597 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
4 liter urørte bade
Til 14 L urørte bade
Til 8 L urørte bade
Til 9, 22 og 28 liter urørte bade
Holder:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746597
Brand: Nickel Electro™ SLR14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Kræver
Beskrivelse, Materiale, GarantiSpec
Brug et låg for at minimere fordampning og opretholde temperaturstabilitet i vandbadet, når høje beholdere opvarmes ved høje temperaturer. Nickel Electro™ Koncentrisk ringet låg i rustfrit stål giver varierende huldiametre i låget og er fremstillet af holdbart rustfrit stål.
  • Gør det muligt at placere en række bægerglas eller erlenmeyer-kolber direkte på hylden i vandbad
  • Minimerer fordampning
  • Opretholder temperaturstabilitet
Ringet låg, koncentrisk, høje kar, vandbad
Tekniske data
Oversigt Fladt koncentrisk ringet låg
Til brug med (udstyr) 4 liter urørte bade
Type Koncentrisk ringdæksel
Holder 2 x 105 mm
Materiale Rustfrit stål
Størrelse 35 x 35 x 2 cm
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 35 x 35 x 2 cm
Spænding 230 V